Learn More
Navecillas de pesaje antiestáticas de poliestireno
Código de producto. 10166222
Encompass
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10166222 7 mL paquete de 1000
10690805 100 mL paquete de 1000
2 options
Código de producto. 10166222
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Use these boats with microwave moisture analyzers. Polystyrene Anti-static Weighing Boats are shallow with a wide, flat bottom to resist tipping.
  • Rounded corners simplify transfer
  • Available in packs of 1000
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 7 mL
Desechables
Material Poliestireno
Forma Cuadrado
Tipo Navecilla de pesaje antiestática
Para utilizar con (aplicación) Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y lejías
Para utilizar con (equipo) Ideal para el uso con microondas, balanzas o analizadores de humedad
Longitud (métrico) 46 mm
Anchura (métrico) 46 mm
Altura (métrico) 8 mm
Fondo (métrico) 46 mm