Learn More
Poulten & Graf GmbH Tapón de 3 piezas Polystop™ para frasco cuentagotas
Click to view available options
Volumen (métrico):
30 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Incluye una sólida pipeta de vidrio sin graduar
- Incluye una tetina de vinilo resistente
- Incluye un tapón de PP
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio |
| Graduado | No |
| Volumen (métrico) | 30 ml |
| Tipo | 3 piece stopper for dropping bottles |
| Para utilizar con (equipo) | Frascos cuentagotas |