Learn More
Polisorbato 80, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2692440 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL, 250 mL
1 L
2.5 L, 2,5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 LT
2.50 LT
250 ml
10389150 250 mL, 250 mL 250 ml
10410911 1 L 1 litro
10048651 2.5 L, 2,5 L 2.50 LT
10246943 10 L 10 LT
4 options
Código de producto. 10389150
Marca: Thermo Scientific Acros 278632500
Solicitar formato a granel o personalizado
Polisorbato 80, número CAS-9005-65-6, polioxietileno(20)sorbitan monooleato, 2,5 l, 2 mg KOH/g máx., amarillo a ámbar, 1,0800 g/ml, 5 ppm máx., >110 °C, de 65 a 80 mg KOH/g, auténtico, 15, 7703, MFCD00082107, frasco de vidrio, líquido viscoso a 25 °C, viscosidad, en interiores 20 °C, de 14710 a 14730, de 45 a 55 mg KOH/g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9005-65-6
Sinónimo Monooleato polioxietilen(20)sorbitano
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polisorbato 80
Color De amarillo a ámbar
Contenido y almacenamiento En interiores + 20 °C
Densidad 1.0800 g/mL
Cantidad 250 mL, 250 mL
Fórmula molecular (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Número MDL MFCD00082107
Tipo de empaquetado Frasco de vidrio
Clave InChI HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Nombre IUPAC 2-{2-[3,5-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi}etil (9E)-octadec-9-enoato
Peso molecular (g/mol) 604.82
Solubilidad Solubilidad en agua: 100 g/l. Otras solubilidades: 100 g/l de alcohol isopropílico, 10 g/l de xileno, insoluble en propilenglicol y aceite mineral
Formulario Líquido viscoso a 25 °C