Learn More
Polisorbato 20, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-210188 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
5 l
25 L
Tipo de empaquetado:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
25 LT
250 ml
5 LT
5 ml
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10700941
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 233360050
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 9005-64-5 | C26H50O10
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9005-64-5
Fórmula molecular C26H50O10
Sinónimo Monolaurato de polioxietileno(20)sorbitano
Specifications
Nombre del producto químico o material Polisorbato 20
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1000 g/mL
Tipo de empaquetado Frasco de vidrio
Cantidad 5 mL
Solubilidad Solubilidad en agua: 100 g/l. Otras solubilidades: 100 g/l de alcohol isopropílico, xileno, insoluble en aceite mineral, 10 g/l de propilenglicol
Formulario Líquido
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.