Learn More
Fisherbrand™ Punta de pipeta amarilla graduada de polipropileno biselada
Código de producto. 11517452 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 200 μl
Unit Size:
paquete de 1000
Product Code. Volumen (métrico) unitSize
11517452 De 1 a 200 μl paquete de 1000
1 options
Product Code. 11517452
Only null left
Add to basket
Add to basket
Utilice estas puntas de pipeta con todas las pipetas disponibles en el mercado. Las puntas de pipeta amarillas graduadas de polipropileno biseladas Fisherbrand™ incluyen una elevada calidad y precisión uniformes, un ajuste perfecto para micropipetas manuales o electrónicas, individuales o multicanal.
  • Fabricada con polipropileno de alta calidad
  • Ajuste perfecto gracias al cono de ajuste preciso
  • Manipulación óptima gracias a su forma estable
  • Esterilizable en autoclave
  • Garantía de ausencia de polvo gracias al tratamiento de ionización especial
  • Disponible preesterilizada y sin esterilizar
  • Excelente transparencia debido a las superficies de gran calidad
  • Humedecimiento residual mínimo debido a la calidad controlada de las materias primas
  • Excelente exactitud volumétrica gracias al orificio de punta precisa
Specifications
Volumen (métrico) De 1 a 200 μl
Color Amarillo
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Graduado Sí