Learn More
Kartell™ Conectores planos en forma de Y de polipropileno Plastilab™
Código de producto. 12020592
Change view
Click to view available options
Tamaño de puerto:
Orificio de 7,3mm
Orificio de 9,7mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. Tamaño de puerto unitSize
12020592 Orificio de 7,3mm 10 PCS
11964359 Orificio de 9,7mm 10 PCS
2 options
Código de producto. 12020592
Marca: Kartell™ 7046800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el uso con cualquier sistema de mangueras y tuberías de vacío.
  • Para su uso con sistemas de manguera y líneas de vacío
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE IVD
Diámetro (métrico) 12 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Para cualquier sistema de mangueras y tubería de vacío
Cantidad de embalaje 10/paq.
Tamaño de puerto Orificio de 7,3mm
Forma Y
Color Natural
Tipo de producto Conectores de tubos planos en Y