Learn More
Kartell™ Conectores planos en forma de Y de polipropileno Plastilab™
Descripción
- Para su uso con sistemas de manguera y líneas de vacío
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE IVD |
| Diámetro (métrico) | 14 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para cualquier sistema de mangueras y tubería de vacío |
| Cantidad de embalaje | 10/paq. |
| Tamaño de puerto | Orificio de 9,7mm |
| Forma | Y |
| Color | Natural |
| Tipo de producto | Conectores de tubos planos en Y |