Learn More
Kartell™ 120° 'Y' Shaped Tapered Connectors
The ideal leak-proof solution for connecting tubes. Kartell™ 120° 'Y' Shaped Tapered Connectors are useful for straight connecting tubes of various diameters.
Marca:  Kartell™ 0052900
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12563307
  • 172.00€ / paquete de 100
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CE IVD
8/9/10 mm
Polipropileno
Paquete de 100
Calibre de 4.7 mm
Natural
Conectores cónicos en 'Y'
4.7mm Bore
Y'