Learn More
Kautex™ Frascos de boca ancha de polipropileno
Código de producto. 15809436
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
ID de cuello (métrico):
24,3mm
30,9mm
39,9mm
50,8mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
20 PCS
cada uno
paquete de 260
Product Code. Capacidad (métrico) ID de cuello (métrico) unitSize
15809436 250 ml 30,9mm paquete de 260
11361994 100 ml 24,3mm 20 PCS
10717244 250 ml 30,9mm cada uno
11917087 500 ml 39,9mm 10 PCS
10349550 1000 ml 50,8mm cada uno
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15809436
Brand: Kautex™ 2000783859
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Fabricados con polipropileno para ofrecer una alta resistencia química y térmica. Los frascos de polipropileno de boca ancha Kautex™ son ideales para pastas, gránulos y productos llenados en caliente.
  • Esterilizables en autoclave hasta 121 °C
  • Graduados con tinta azul para una visibilidad óptima
Nota: Antes de la esterilización en autoclave, desenrosque el tapón y colóquelo boca abajo en el frasco.
Aplicación:
  • flexible
  • envío de muestras
  • correo
  • transporte
  • storage (almacenamiento)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Translúcido
Para utilizar con (aplicación) Dispensación, envío de muestras, envío por correo, transporte, almacenamiento
Formulario Forma redonda
Incluye Tapón
Material Polipropileno
ID de cuello (métrico) 30,9mm
Tapones de repuesto Tapón de rosca de PP
Cantidad 1 unidad
Graduated Sí
Altura (métrico) 121 mm
Tipo de producto Frasco de cuello ancho
Tipo de tapón Tapón de rosca