Learn More
Bel-Art™ Gradilla para baño de agua de polipropileno SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
21,3 x 11 x 11,1 cm
21,3 x 11 x 12,7 cm
Para utilizar con (equipo):
Tubos de ensayo de 10 a 13 mm
Tubos de ensayo de 13 a 16 mm
Tubos de ensayo de 25 a 30 mm
Admite:
15 tubos de ensayo
50 tubos de ensayo
72 tubos de ensayo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Gradilla de polipropileno duradero que se hunde hasta la base de un baño de agua y permanece vertical cuando se agita
- Esterilizable en autoclave con vapor a 121 °C
- Dimensiones: 213 mm x 110 mm (L x An)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| Color | Blanco |
| Descripción | Gradilla para baño de agua |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de ensayo de 10 a 13 mm |
| Tipo | Test Tube Rack |
| Admite | 72 tubos de ensayo |
| Material | Polipropileno |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 21,3 x 11 x 11,1 cm |
| Longitud (métrico) | 21,3 cm |
| Anchura (métrico) | 11 cm |
| Mostrar más |