Learn More
Bel-Art™ Gradilla para baño de agua de polipropileno SP Scienceware™
Código de producto. 10377884 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
21,3 x 11 x 11,1 cm
21,3 x 11 x 12,7 cm
Para utilizar con (equipo):
Tubos de ensayo de 10 a 13 mm
Tubos de ensayo de 13 a 16 mm
Tubos de ensayo de 25 a 30 mm
Admite:
15 tubos de ensayo
50 tubos de ensayo
72 tubos de ensayo
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Para utilizar con (equipo) Admite unitSize
10377884 21,3 x 11 x 11,1 cm Tubos de ensayo de 13 a 16 mm 50 tubos de ensayo cada uno
10475231 21,3 x 11 x 11,1 cm Tubos de ensayo de 10 a 13 mm 72 tubos de ensayo cada uno
10303801 21,3 x 11 x 12,7 cm Tubos de ensayo de 25 a 30 mm 15 tubos de ensayo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10377884 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F188640001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sumergible, se hunde sin añadir peso
  • Gradilla de polipropileno duradero que se hunde hasta la base de un baño de agua y permanece vertical cuando se agita
  • Esterilizable en autoclave con vapor a 121 °C
  • Dimensiones: 213 mm x 110 mm (L x An)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Gradilla de tubos para baño de agua
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo de 13 a 16 mm
Tipo Test Tube Rack
Admite 50 tubos de ensayo
Material Polipropileno
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 21,3 x 11 x 11,1 cm
Longitud (imperial) 8,37 in
Longitud (métrico) 21,3 cm
Anchura (imperial) 4,31 in
Anchura (métrico) 11 cm
Altura (imperial) 4,37 in
Altura (métrico) 11,1 cm
Diámetro del pocillo (métrico) 16 mm