Learn More
Cole-Parmer™ Embudo de polipropileno de uso general
Código de producto. 11775328 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del tubo (métrico):
10 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Diámetro del tubo (métrico) unitSize
11775328 10 mm paquete de 12
1 options
Código de producto. 11775328
Marca: Cole-Parmer™ 0612210
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para una canalización fácil y económica
  • Embudo de polipropileno de uso general; 2 oz.
  • Ideal para uso general o para polvos
  • Disponibles en packs de 12
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 70 mm
Capacidad (métrico) 70 ml
Diámetro del tubo (métrico) 10 mm
Material Polipropileno
Altura (métrico) 68 mm
Color Blanco
Diámetro del área superior (imperial) 2,75 in
Longitud total (imperial) 2,677 in
Capacidad (imperial) 2 oz
Longitud total (métrico) 68 mm
Altura (imperial) 2,677 in
Tipo de producto Embudo de uso general