Learn More
Kartell™ Recipientes para orina, poliestireno
Descripción
- Los recipientes asépticos envasados individualmente evitan la contaminación de la muestra
- La etiqueta adjunta facilita prácticas precisas de recopilación de datos
- Graduaciones moldeadas permanentes para identificar el volumen de recogida
- Marcado CE
- Con marcado IVD
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente para muestras de orina |
| Graduated | Sí |
| Material | Poliestireno |
| Capacidad (métrico) | 200 mL |
| Certificaciones/conformidad | CE–IVD |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Diámetro (métrico) | 66 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Recogida de muestras biológicas y orina |
| Altura (métrico) | 85,5 mm |
| Mostrar más |