Learn More
Kartell™ Punta universal de polipropileno
Click to view available options
Formato:
Recarga
Tamaño de la unidad:
paquete de 4800
Descripción
Reduce la retención de muestras con una punta que ofrece una gran claridad y excelentes propiedades hidrófugas.La punta universal de polipropileno Kartell™ utiliza un centrado preciso para garantizar una direccionalidad fiable de la muestra cuando se suministra.
- Fabricadas con polipropileno virgen sin cadmio
- Gran calidad y excelentes propiedades que repelen el agua, con diseño que permite retener las muestras en la punta el mínimo posible
- El centrado preciso del orificio al final de la punta garantiza una direccionalidad fiable de la muestra cuando se entrega
- Estas puntas se recomiendan para su uso con el Kartell™ Las micropipetas ofrecen excelentes resultados incluso si se utilizan con la mayoría de las otras marcas de micropipetas disponibles en el mercado
- Las puntas desechables de Kartell vienen en diferentes tipos de paquetes para satisfacer una variedad de necesidades de la manera más económica posible
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 2 a 200 μl |
| Color | Amarillo |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | CE/IVD |
| Formato | Recarga |
| Estilo de punta | Universal |
| Cantidad | 960/paquete |
| Para utilizar con (equipo) | Kartell, Gilson, Brand, Nichiryo, Biohit, Socorex, Eppendorf, Hamilton |
| Material | Polipropileno |