Learn More
Kartell™ Punta universal de polipropileno
Código de producto. 10661122
Click to view available options
Formato:
Recarga
Tamaño de la unidad:
paquete de 4800
Código de producto. 10661122
Marca: Kartell™ 0974900
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reduce la retención de muestras con una punta que ofrece una gran claridad y excelentes hidrófugas. La punta universal de polipropileno Kartell™ utiliza un centrado preciso para garantizar una direccionalidad fiable de la muestra cuando se entrega.
Reduce la retención de muestras con una punta que ofrece una gran claridad y excelentes propiedades hidrófugas.La punta universal de polipropileno Kartell™ utiliza un centrado preciso para garantizar una direccionalidad fiable de la muestra cuando se suministra.
  • Fabricadas con polipropileno virgen sin cadmio
  • Gran calidad y excelentes propiedades que repelen el agua, con diseño que permite retener las muestras en la punta el mínimo posible
  • El centrado preciso del orificio al final de la punta garantiza una direccionalidad fiable de la muestra cuando se entrega
  • Estas puntas se recomiendan para su uso con el Kartell™ Las micropipetas ofrecen excelentes resultados incluso si se utilizan con la mayoría de las otras marcas de micropipetas disponibles en el mercado
  • Las puntas desechables de Kartell vienen en diferentes tipos de paquetes para satisfacer una variedad de necesidades de la manera más económica posible
Especificaciones
Volumen (métrico) De 2 a 200 μl
Color Amarillo
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad CE/IVD
Formato Recarga
Estilo de punta Universal
Cantidad 960/paquete
Para utilizar con (equipo) Kartell, Gilson, Brand, Nichiryo, Biohit, Socorex, Eppendorf, Hamilton