Learn More
Kartell™ Gradillas para tubos de ensayo universales de polipropileno
Descripción
Su diseño especial permite incubar las muestras a la misma temperatura.
- Esterilizable en autoclave a 121 °C
- Amplia capacidad
- Se puede utilizar en seco o en húmedo en baños de agua
- No se pudre, oxida ni se deforma
- Referencia de cuadrícula alfanumérica en el nivel superior para facilitar la identificación
- Código de colores para trabajos de baño
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Rojo |
| Admite | Tubos (13 mm) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 90 |
| Apilables | Sí, cuando está vacía |
| Para utilizar con (aplicación) | Se puede utilizar en seco, húmedo, en baños de agua |
| Cantidad | 5/paq. |
| Tamaño | 90 |
| Fondo (métrico) | 246 mm |
| Mostrar más |