Learn More
Kartell™ Gradillas para tubos de ensayo universales de polipropileno
Código de producto. 15845537
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Posiciones:
24
40
60
90
Admite:
Tubos (13 mm)
Tubos (16 mm)
Tubos (25 mm)
Tubos (30 mm)
Fondo (métrico):
246 mm
295 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. 15845537
Marca: Kartell™ 0056710
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El diseño especial permite incubar muestras a la misma temperatura.
Su diseño especial permite incubar las muestras a la misma temperatura.
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C
  • Amplia capacidad
  • Se puede utilizar en seco o en húmedo en baños de agua
  • No se pudre, oxida ni se deforma
  • Referencia de cuadrícula alfanumérica en el nivel superior para facilitar la identificación
  • Código de colores para trabajos de baño
Especificaciones
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Rojo
Admite Tubos (25 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 40
Para utilizar con (aplicación) Se puede utilizar en seco, húmedo, en baños de agua
Fondo (métrico) 295 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 25 mm