Learn More
Deltalab™ Puntas de pipetas universales de polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 2 a 200 μl |
| Color | Natural |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | CE, IVD |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Universal |
| Para utilizar con (equipo) | Eppendorf |
| Graduado | Sí |
| Material | Polipropileno |