Learn More
Buerkle™ Vasos de precipitados graduados universales de polipropileno
Código de producto. 17270674 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17270674 100 mL cada uno
10076711 50 mL cada uno
10713065 250 mL cada uno
10066631 400 mL cada uno
15143205 1000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
¡Atención! Asegúrese de prestar atención a la Lista de resistencia química.
Código de producto. 17270674 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 71090100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
¡Atención! Asegúrese de prestar atención a la Lista de resistencia química.
Vasos de precipitado graduados universales de polipropileno con graduación indestructible y tres boquillas especialmente formadas para un vertido fácil de líquidos.
  • Se puede utilizar como desechable
  • Fabricados con polipropileno transparente
  • Esterilizable en autoclave
  • Ahorro de espacio: los vasos de precipitados se apilan entre sí
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro de base (métrico) 31 mm
Diámetro del área superior (métrico) 45 mm
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Las boquillas especialmente formadas permiten un vertido fácil de líquidos
Incrementos 5 mL
Cantidad Unidad
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables
Graduated Sí