Learn More
Buerkle™ Vasos de precipitados graduados universales de polipropileno
Código de producto. 10713065 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10713065 250 mL cada uno
17270674 100 mL cada uno
10076711 50 mL cada uno
10066631 400 mL cada uno
15143205 1000 mL cada uno
5 options
¡Atención! Asegúrese de prestar atención a la Lista de resistencia química.
Código de producto. 10713065
Marca: Buerkle™ 71090250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
¡Atención! Asegúrese de prestar atención a la Lista de resistencia química.
Vasos de precipitado graduados universales de polipropileno con graduación indestructible y tres boquillas especialmente formadas para un vertido fácil de líquidos.
  • Se puede utilizar como desechable
  • Fabricados con polipropileno transparente
  • Esterilizable en autoclave
  • Ahorro de espacio: los vasos de precipitados se apilan entre sí
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro de base (métrico) 48 mm
Diámetro del área superior (métrico) 75 mm
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Polypropylene
Para utilizar con (aplicación) Specially Formed Spouts Enable Easy Pouring of Liquids
Incrementos 10 mL
Cantidad Each
Tipo Beaker
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Single-use
Graduated Sí