Learn More
Buerkle™ Vasos de precipitados graduados universales de polipropileno
Código de producto. 10076711 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
¡Atención! Asegúrese de prestar atención a la Lista de resistencia química.
Código de producto. 10076711
Marca: Buerkle™ 71090050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
¡Atención! Asegúrese de prestar atención a la Lista de resistencia química.
Vasos de precipitado graduados universales de polipropileno con graduación indestructible y tres boquillas especialmente formadas para un vertido fácil de líquidos.
  • Se puede utilizar como desechable
  • Fabricados con polipropileno transparente
  • Esterilizable en autoclave
  • Ahorro de espacio: los vasos de precipitados se apilan entre sí
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 31 mm
Diámetro del área superior (métrico) 45 mm
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Polypropylene
Incrementos 5 mL
Cantidad Each
Tipo Beaker
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Graduated Sí