Learn More
Buerkle™ Vasos de precipitados graduados universales de polipropileno
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Se puede utilizar como desechable
- Fabricados con polipropileno transparente
- Esterilizable en autoclave
- Ahorro de espacio: los vasos de precipitados se apilan entre sí
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro de base (métrico) | 51 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 83 mm |
| Capacidad (métrico) | 400 mL |
| Material | Polipropileno |
| Incrementos | 20 ml |
| Cantidad | Unidad |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Sí |
| Mostrar más |