Learn More
Deltalab™ Punta de pipeta de cristal universal
Código de producto. p-8007982
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
A granel
Gradilla
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12044333
Marca: Deltalab™ 200024
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantenga su stock de pipetas de cristal universal reabastecido con puntas de pipeta de cristal Deltalab™ a granel. Las pipetas son de color natural, graduadas y no estériles.
  • 0,1 - 10 μl  punta de cristal universal de color natural
  • Graduada. Tipo Gilson™
  • Forma larga
Especificaciones
Volumen (métrico) De 0,1 a 10 μl
Esterilidad No estéril
Color Natural
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad CE, IVD
Formato A granel
Para utilizar con (equipo) Eppendorf
Graduado Sí
Material Polipropileno