Learn More
Medline Scientific™ Tubo de polipropileno ultratransparente
Código de producto. 13151434
Change view
Click to view available options
Color:
Ultra-transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 2500
Código de producto. Color unitSize
13151434 Ultra-transparente paquete de 2500
1 options
Código de producto. 13151434
Marca: Medline Scientific™ 400705
Solo quedan null
Especificaciones
Color Ultra-transparente
Diámetro (métrico) 15,8 mm
Tipo de producto Tubo ultratransparente
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave (a 121 °C)
Capacidad (métrico) 12,7 mL
Material Polipropileno
Graduaciones 4 ml
Longitud (métrico) 98,6 mm