Description
- Control de corte instantáneo
- La presión nominal es de 240 kPa (35 psi)
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C
- El modelo de tres vías permite la conexión de dos o tres brazos.
Specifications
Specifications
| Tipo | Llave de paso de 2 vías |
| Calibre de tapón | 2 mm |
| Descripción | 2 vías; calibre de 2mm |
| Material | Polipropileno, PTFE |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Presión | 240 kPa |
| Se adapta al D.I. de tubos | Entre 6,4 y 9,5 mm |
| N.º por caja | 1/caja |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubing |
| Para utilizar con (equipo) | Tubing |
| Show More |