Learn More
Cole-Parmer™ Conector Luer de adaptador de tubos de polipropileno Kynar
Código de producto. 11746138
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
De mini de 19,05 mm (3/4 pulgadas) a luer lock hembra
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tamaño de rosca unitSize
11746138 De mini de 19,05 mm (3/4 pulgadas) a luer lock hembra 1 PCS
1 options
Código de producto. 11746138
Marca: Cole-Parmer™ 3120050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para una gran variedad de aplicaciones con tubos pequeños. Los conectores Luer de adaptador de tubos de polipropileno Cole-Parmer™ Kynar incluyen tipos de conexión estándar para jeringas.
  • De Luer Lock hembra de polipropileno de 19,05 mm (¾ pulgadas) a mini
  • Adaptador para abrazadera sanitaria de 12,7 mm (½ pulgadas)
El uso de este producto no se ha aprobado ni diseñado para aplicaciones médicas, clínicas o de otra índole orientadas a pacientes y, por lo tanto, no debe utilizarse en estos ámbitos
Especificaciones
Para utilizar con Para conexiones de mini de 19,05 mm (3/4 pulgadas) a luer lock hembra
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de rosca De mini de 19,05 mm (3/4 pulgadas) a luer lock hembra