Learn More
BRAND™ Gradilla de 96 pocillos con tubos
Código de producto. p-8012954 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos de 0,65 mL
Tubos de 0,65 ml
Tubos de 1,2 ml
Incluye:
96 tubos de 0,65 ml, tapa
96 tubos de 1,2 ml, tapa
Con tapa, sin tubos
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Incluye unitSize
10093933 Tubos de 0,65 mL
Con tapa, sin tubos
paquete de 50
10701264 Tubos de 0,65 ml 96 tubos de 0,65 ml, tapa paquete de 50
10493475 Tubos de 1,2 ml 96 tubos de 1,2 ml, tapa paquete de 50
3 options
Código de producto. 10093933
Marca: BRAND™ 781562
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Well-suited for use with robots and other automated dispensing systems. Tubes, racks, and lids can withstand temperatures as low as –80°C. *Cover mat and strips are not autoclavable.
  • Tubes and rack are autoclavable at 121°C (2 bar), acc. DIN EN 285 (cover mat/strip, TPE, not autoclavable). Tubes, racks and lids can withstand temperatures as low as -80°C. The seal of the tubes is pressure tested and there is a stable connection between the mounting plate and the racks, making these stackable racks well suited for use with robots and automated systems. Coded tubes (A1-H12) and rack sides are suitable for barcode labels.
  • Ideal for use with robots and other automated dispensing systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN 285
Cierre incluido Sí
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Admite 96
Material Polypropylene
Para utilizar con (equipo) Tubos de 0,65 mL
Cantidad 50 Pack
Incluye Con tapa, sin tubos
Tipo de producto Tube Rack