Learn More
Camlab™ Gradilla para tubos de polipropileno
Código de producto. 11767586
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Color unitSize
11767586 Rojo 1 PCS
1 options
Código de producto. 11767586
Marca: Camlab™ RTP711096R
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Especificaciones
Color Rojo
Admite Microtubes (0.5 and 2.0 mL)
Material Polipropileno
Posiciones 96 and 48
Para utilizar con (equipo) Para tubos de microcentrífugas y PCR
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Gradilla de tubos
Altura (métrico) 21 mm