Learn More
Fisherbrand™ Gradilla de espuma para tubos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11774016 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Posiciones:
50
100
matriz, red, conjunto:
5 x 10
5 x 20
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
336 x 95 x 73 mm
210 x 110 x 71 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Posiciones matriz, red, conjunto Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11774016 100 5 x 20 336 x 95 x 73 mm 10 PCS
11948084 50 5 x 10 210 x 110 x 71 mm paquete de 10
2 options
Código de producto. 11774016
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Agrupe 50 o 100 microtubos para almacenamiento a largo plazo con unas dimensiones mínimas. Las gradillas para tubos de espuma Fisherbrand™ se han construido con espuma ligera y se han diseñado para anidar y apilar con la máxima estabilidad. Los pocillos se agrupan con espacio adicional para facilitar el acceso al tubo.
  • Las gradillas de microtubos ligeras son ideales para estudios a largo plazo o para almacenar tubos
  • Las gradillas de dos piezas están fabricadas con espuma de poliestireno expandido (EPS)
  • El espacio adicional entre los pocillos permite un fácil agarre con las puntas de los dedos
  • Las gradillas se apilan de forma segura con características de anidamiento en la tapa y la base para ocupar el mínimo espacio
  • Admite microtubos de reacción de 1,5 a 2 ml
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Blanco
Admite Recipientes de reacción (1,5/2,0 ml)
Material Espuma de EPS
Posiciones 100
Forma Rectangular
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Reaction Microtubes
Cantidad 10/paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 336 x 95 x 73 mm
Longitud (métrico) 336 mm
Longitud (imperial) 13.2 in.
Anchura (imperial) 3,7 in
Altura (imperial) 2.9 in.
Diámetro del pocillo (métrico) 11,5 mm
Tipo de producto Caja
Estantes None
Altura (métrico) 73 mm
matriz, red, conjunto 5 x 20
Anchura (métrico) 95 mm