Learn More
VITLAB™ Bandeja de polipropileno
Código de producto. p-8004546
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
70 mm
85 mm
100 mm
190 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
10498422 190 mm cada uno
10662492 70 mm cada uno
10514261 100 mm cada uno
10468232 85 mm cada uno
4 options
Código de producto. 10498422
Marca: VITLAB™ 80288
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene, transporte y organice numerosos suministros de oficina y laboratorio. Las bandejas de PVC VITLAB™ se han fabricado con PVC blanco para ofrecer una opción de almacenamiento económica y duradera. Estas placas de plástico moldeado tienen bordes redondeados y son fáciles de limpiar. Disponibles en varios tamaños.
Estas bandejas moldeadas de una sola pieza están fabricadas con plástico rígido y son aptas para almacenamiento de uso general, transporte y organización. Son una opción económica y multiuso para laboratorios y áreas de trabajo.
  • Fabricadas con cloruro de polivinilo rígido (PVC)
    • Plástico resistente pero ligero
    • Resistencia química y biológica (por ejemplo, ácidos, sales, bases, grasas y alcoholes)
  • Esquinas y bordes redondeados para un manejo cómodo
  • Las placas moldeadas de una sola pieza y sin costuras resultan fáciles de limpiar
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 550 x 430 mm
Color Blanco
Altura (métrico) 190 mm
Longitud (métrico) 540 mm
Material PVC
Tipo Dish
Anchura (métrico) 420 mm
N.° por paquete 1/Pk.
Forma Rectangulares