Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta Macro-Line
Código de producto. p-8008177 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 5 ml
Esterilidad:
No estéril
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad Color unitSize
15285163 De 1 a 5 ml No estéril Azul paquete de 250
1 options
Código de producto. 15285163
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elimine la contaminación de las muestras y evite la pérdida de muestras. Las puntas de pipeta Fisherbrand™ Macro-Line ofrecen precisión en el pipeteo con una punta cónica y un ajuste seguro.
  • Geometría de cono optimizada para un ajuste seguro
  • Marcas de graduación en la punta en volúmenes estándar
  • La abertura de punta cónica evita la formación de gotas en el extremo de la punta
  • Puntas fabricadas con polipropileno virgen, no humectable y esterilizable en autoclave
  • Paquetes estériles disponibles (radiación beta)
Specifica
Volumen (métrico) De 1 a 5 ml
Esterilidad No estéril
Color Azul
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (métrico) 126 mm
Certificaciones/conformidad Norma ISO 8655, Directiva de la UE 98/79/EG, código de la autoridad competente DE/CA90, EN 552/ISO 11137 y DIN EN 556, Directiva de la UE 2002/95/CE, norma ISO 14000 y norma ISO 14001, norma ISO 10993, norma DIN 12600
Método de esterilización Autoclave
Formato A granel
Estilo de punta Compatibilidad universal
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Graduado No
Línea de productos Macro-Line
Material Polipropileno virgen
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.