Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta Macro-Line
Código de producto. 15285163 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 5 ml
Esterilidad:
No estéril
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad Color unitSize
15285163 De 1 a 5 ml No estéril Azul paquete de 250
1 options
Código de producto. 15285163
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elimine la contaminación de las muestras y evite la pérdida de muestras. Las puntas de pipeta Fisherbrand™ Macro-Line ofrecen precisión en el pipeteo con una punta cónica y un ajuste seguro.
  • Geometría de cono optimizada para un ajuste seguro
  • Marcas de graduación en la punta en volúmenes estándar
  • La abertura de punta cónica evita la formación de gotas en el extremo de la punta
  • Puntas fabricadas con polipropileno virgen, no humectable y esterilizable en autoclave
  • Paquetes estériles disponibles (radiación beta)
Especificaciones
Volumen (métrico) De 1 a 5 ml
Esterilidad No estéril
Color Azul
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (métrico) 126 mm
Certificaciones/conformidad Norma ISO 8655, Directiva de la UE 98/79/EG, código de la autoridad competente DE/CA90, EN 552/ISO 11137 y DIN EN 556, Directiva de la UE 2002/95/CE, norma ISO 14000 y norma ISO 14001, norma ISO 10993, norma DIN 12600
Método de esterilización Autoclave
Formato A granel
Estilo de punta Compatibilidad universal
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Graduado No
Línea de productos Macro-Line
Material Polipropileno virgen