Learn More
Kartell™ Puntas de micropipeta de polipropileno
Diseñadas con gran claridad y excelentes propiedades que repelen el agua para retener las muestras en la punta el mínimo posible. Las puntas de micropipeta de polipropileno Kartell™ ofrecen un centrado preciso del orificio en el extremo de la punta para garantizar la entrega precisa de la muestra.
Marca:  Kartell™ 0974800
Código de producto. 10124861
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.00€
    336.67€ / paquete de 4800
    Ahorro 49.33€
    12% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-02-2026
Descripción
  • La construcción de polipropileno sin cadmio proporciona una alta claridad y propiedades hidrófugas
  • Especialmente diseñado para pipetas automáticas Kartell, pero ofrecen excelentes resultados con la mayoría de las marcas de micropipetas disponibles 
  • Autoclavable a 121 °C durante 20 minutos
  • Entrega precisa de la muestra, retención mínima de la muestra con la punta 
  • La selección de envases satisface una variedad de necesidades:
    • bolsa a granel
    • envasados en gradillas
    • reposiciones para recarga de gradillas