Learn More
Kartell SpA Micropipette Tips
Código de producto. 12051173
Change view
Click to view available options
Formato:
Bagged
Refill
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 4800
Código de producto. Formato unitSize
12051173 Bagged paquete de 1000
10409951 Refill paquete de 4800
2 options
Código de producto. 12051173
Marca: Kartell SpA 0094100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Micropipette tips, 50 to 1000 μL
Manufactured from virgin cadmium-free polypropylene. High clarity and excellent water-repellent properties designed to keep sample retention within the tip to a minimum. The precise centering of the orifice at the end of the tip guarantees reliable directionality of the sample when delivered.
Recommended for use with the Kartell automatic micropipettes but deliver excellent results even if used with the most other micropipette brands available on the market. Compatibility: Kartell™ , Gilson™, Eppendorf™ , Biohit™ Socorex™ , HTL™, Nichiryo™, Finnpipette™, Thermo™
Especificaciones
Volumen (métrico) De 100 a 1000 μl
filtradas por Non-filtered
Esterilidad Non-sterile
Color Azul
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad CE, IVD
Formato Bagged
Estilo de punta Punta de pipeta
Tipo de producto Tips
Código de color Light Blue
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) Micropipetas autom├íticas Kartell, Eppendorf™ Pipettor, Sartorius™ Biohit™ Pipettor, Oxford™, Hamilton™ Pipettor
Graduado No
Línea de productos Dispolab
Material Polipropileno
Fit for Purpose Certified Quality