Learn More
Ark Plas Products™ Conector Luer hembra con rosca de polipropileno
Código de producto. 11781976
Click to view available options
Tamaño de rosca:
UNF 28 de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
25 PCS
Código de producto. 11781976
Marca: Ark Plas Products™ LMX33PP0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos conectores Luer con una amplia variedad de instrumentos de laboratorio y médicos. Los conectores Luer hembra roscados de polipropileno Ark Plas Products™ tienen juntas cónicas moldeadas según las normas ISO 594-1 e ISO 594-2 para garantizar que el 6 % de las juntas cónicas Luer son compatibles con todos los demás conectores Luer moldeados según el mismo estándar.
  • Tapones Luer de polipropileno natural
  • Los dientes están diseñados sin línea de separación para garantizar que son fiables y no causan fugas en una amplia variedad de instrumentos médicos y de laboratorio, incluidos jeringas y agujas o llaves de paso y agujas
  • Moldeados solo con materiales puros y con trazabilidad de lote
  • Los accesorios de Luer Ark-Plas incluyen una gran selección de luers macho y hembra disponibles con una variedad de sistemas de bloqueo o punta deslizante, así como con anillos de bloqueo, luers de mamparo para montaje en panel, luers roscados, adaptadores y conectores macho
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con Tubos flexibles o puertos de rosca
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -17 °C
Cantidad de embalaje 25/paq.
Tamaño de puerto UNF 28 de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
Tamaño de rosca UNF 28 de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
Color Natural
Max. Operating Temperature (Metric) de 135 °C