Learn More
Buerkle™ Adaptador de rosca de polipropileno
Código de producto. 11898292
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
Exterior: 2 in. BSP; Exterior: 61 mm
Externo: 64 mm (BSI); interno: DIN 51
Externo: 64 mm (BSI); interno: DIN 60
Externo: 64 mm (BSI); interno: DIN 61
Externo: 64 mm (BSI); interno: DIN 71
Externo: Mauser; interno: 15,24 cm (2 pulg.) (BSP)
Externo: Rosca de tambor estadounidense, Interno: BSP de 2 in
Externo: Tri-Sure, Interno: Mauser
Externo: Tri-Sure; interno: 15,24 cm (2 pulg.) (BSP)
Interior: 71 mm; 2 pulg. (BSP)
Interior: DIN 61 - 5,08 cm (2 pulg.) (BSP)
Interno: 51 mm, 2 in BSP
Roscas exteriores: 2 in. gruesa Tri-Sure-64mm(BSí)
Color:
Amarillo
Amarillo, azul
Azul
Azul, marrón
Marrón
Naranja
Negro
Plata
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca Color unitSize
11898292 Interior: 71 mm; 2 pulg. (BSP) Marrón 1 PCS
10366372 Roscas exteriores: 2 in. gruesa Tri-Sure-64mm(BSí) Marrón cada uno
10730432 Externo: 64 mm (BSI); interno: DIN 60 Negro cada uno
10065020 Externo: 64 mm (BSI); interno: DIN 51 Negro 1 PCS
10522193 Externo: 64 mm (BSI); interno: DIN 61 Amarillo, azul 1 PCS
10728883 Interior: DIN 61 - 5,08 cm (2 pulg.) (BSP) Amarillo cada uno
10668283 Externo: Tri-Sure; interno: 15,24 cm (2 pulg.) (BSP) Naranja cada uno
10720763 Externo: 64 mm (BSI); interno: DIN 71 Azul, marrón cada uno
10104674 Externo: Tri-Sure, Interno: Mauser Rojo cada uno
15346277 Externo: Mauser; interno: 15,24 cm (2 pulg.) (BSP) Azul cada uno
15953557 Externo: Rosca de tambor estadounidense, Interno: BSP de 2 in Plata cada uno
16358007 Interno: 51 mm, 2 in BSP Verde cada uno
17350560 Exterior: 2 in. BSP; Exterior: 61 mm Negro cada uno
13 options
Código de producto. 11898292
Marca: Buerkle™ 06001003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El adaptador de rosca de polipropileno Buerkle™ facilita la conexión segura de las bombas y las llaves de paso de descarga a diversos contenedores.
  • Fabricadas con polipropileno
  • Intercambie las conexiones a diferentes adaptadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Para utilizar con Bombas
Tamaño de rosca Interior: 71 mm; 2 pulg. (BSP)
Color Marrón
Tipo de producto Adaptador de rosca