Learn More
Buerkle™ Adaptador de rosca de polipropileno
Código de producto. 10522193 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
Exterior: 2 in. BSP; Exterior: 61 mm
Externo: 64 mm (BSI); interno: DIN 51
Externo: 64 mm (BSI); interno: DIN 60
Externo: 64 mm (BSI); interno: DIN 61
Externo: 64 mm (BSI); interno: DIN 71
Externo: Mauser; interno: 15,24 cm (2 pulg.) (BSP)
Externo: Rosca de tambor estadounidense, Interno: BSP de 2 in
Externo: Tri-Sure, Interno: Mauser
Externo: Tri-Sure; interno: 15,24 cm (2 pulg.) (BSP)
Interior: 71 mm; 2 pulg. (BSP)
Interior: DIN 61 - 5,08 cm (2 pulg.) (BSP)
Interno: 51 mm, 2 in BSP
Roscas exteriores: 2 in. gruesa Tri-Sure-64mm(BSí)
Color:
Amarillo
Amarillo, azul
Azul
Azul, marrón
Marrón
Naranja
Negro
Plata
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca Color unitSize
10522193 Externo: 64 mm (BSI); interno: DIN 61 Amarillo, azul 1 PCS
10366372 Roscas exteriores: 2 in. gruesa Tri-Sure-64mm(BSí) Marrón cada uno
10730432 Externo: 64 mm (BSI); interno: DIN 60 Negro cada uno
10065020 Externo: 64 mm (BSI); interno: DIN 51 Negro 1 PCS
10728883 Interior: DIN 61 - 5,08 cm (2 pulg.) (BSP) Amarillo cada uno
10668283 Externo: Tri-Sure; interno: 15,24 cm (2 pulg.) (BSP) Naranja cada uno
10720763 Externo: 64 mm (BSI); interno: DIN 71 Azul, marrón cada uno
10104674 Externo: Tri-Sure, Interno: Mauser Rojo cada uno
11898292 Interior: 71 mm; 2 pulg. (BSP) Marrón 1 PCS
15346277 Externo: Mauser; interno: 15,24 cm (2 pulg.) (BSP) Azul cada uno
15953557 Externo: Rosca de tambor estadounidense, Interno: BSP de 2 in Plata cada uno
16358007 Interno: 51 mm, 2 in BSP Verde cada uno
17350560 Exterior: 2 in. BSP; Exterior: 61 mm Negro cada uno
13 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10522193
Marque: Buerkle™ 06001013
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
El adaptador de rosca de polipropileno Buerkle™ facilita la conexión segura de las bombas y las llaves de paso de descarga a diversos contenedores.
  • Fabricadas con polipropileno
  • Intercambie las conexiones a diferentes adaptadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Material Polipropileno
Para utilizar con Para bombas de la serie 0600
Tamaño de los tubos DIN 61
Tamaño de rosca Externo: 64 mm (BSI); interno: DIN 61
Incluye Rosca externa de 64 mm (BSI), rosca interna DIN61
Color Amarillo, azul
Tipo de producto Adaptador de rosca
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.