Learn More
Buerkle™ Adaptador de rosca de polipropileno
Click to view available options
Tamaño de rosca:
Exterior: 2 in. BSP; Exterior: 61 mm
Externo: 64 mm (BSI); interno: DIN 51
Externo: 64 mm (BSI); interno: DIN 60
Externo: 64 mm (BSI); interno: DIN 61
Externo: 64 mm (BSI); interno: DIN 71
Externo: Mauser; interno: 15,24 cm (2 pulg.) (BSP)
Externo: Rosca de tambor estadounidense, Interno: BSP de 2 in
Externo: Tri-Sure, Interno: Mauser
Externo: Tri-Sure; interno: 15,24 cm (2 pulg.) (BSP)
Interior: 71 mm; 2 pulg. (BSP)
Interior: DIN 61 - 5,08 cm (2 pulg.) (BSP)
Interno: 51 mm, 2 in BSP
Roscas exteriores: 2 in. gruesa Tri-Sure-64mm(BSí)
Color:
Amarillo
Amarillo, azul
Azul
Azul, marrón
Marrón
Naranja
Negro
Plata
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Descripción
- Fabricadas con polipropileno
- Intercambie las conexiones a diferentes adaptadores
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Pumps |
| Tamaño de rosca | Externo: Tri-Sure, Interno: Mauser |
| Color | Rojo |
| Tipo de producto | Thread Adapter |