Learn More
Buerkle™ Adaptador de rosca de polipropileno
Código de producto. 10065020
Click to view available options
Tamaño de rosca:
Exterior: 2 in. BSP; Exterior: 61 mm
Externo: 64 mm (BSI); interno: DIN 51
Externo: 64 mm (BSI); interno: DIN 60
Externo: 64 mm (BSI); interno: DIN 61
Externo: 64 mm (BSI); interno: DIN 71
Externo: Mauser; interno: 15,24 cm (2 pulg.) (BSP)
Externo: Rosca de tambor estadounidense, Interno: BSP de 2 in
Externo: Tri-Sure, Interno: Mauser
Externo: Tri-Sure; interno: 15,24 cm (2 pulg.) (BSP)
Interior: 71 mm; 2 pulg. (BSP)
Interior: DIN 61 - 5,08 cm (2 pulg.) (BSP)
Interno: 51 mm, 2 in BSP
Roscas exteriores: 2 in. gruesa Tri-Sure-64mm(BSí)
Color:
Amarillo
Amarillo, azul
Azul
Azul, marrón
Marrón
Naranja
Negro
Plata
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10065020
Marca: Buerkle™ 06001016
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El adaptador de rosca de polipropileno Buerkle™ facilita la conexión segura de las bombas y las llaves de paso de descarga a diversos contenedores.
  • Fabricadas con polipropileno
  • Intercambie las conexiones a diferentes adaptadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Para utilizar con Para bombas de la serie 0600
Tamaño de los tubos DIN 51
Tamaño de rosca Externo: 64 mm (BSI); interno: DIN 51
Incluye Rosca externa de 64 mm (BSI), rosca interna DIN51
Color Negro
Tipo de producto Adaptador de rosca