Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Soportes de tubos de ensayo de visión completa de polipropileno
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Almacena tubos de ensayo en posición vertical, llenos o vacíos
- Alberga tubos de ensayo invertidos sobre las patillas para su drenaje
- La gradilla con 102 patillas, 5 x 16 filas (H18910-0102), es excelente para secar y almacenar placas de vidrio utilizadas con aparatos de electroforesis vertical
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121°C (250°F).
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Admite | Tubos (10 a 13 mm) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 80 |
| Para utilizar con (equipo) | Para tubos de ensayo de 10 a 13 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Dimensiones (L x An) | 23 x 8,5cm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 23 × 8,5 × 6,3cm |
| Longitud (métrico) | 23 cm |
| Mostrar más |