Learn More
Buerkle™ Gradilla para tubos de ensayo de polipropileno
Código de producto. 15101637 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Posiciones:
24
60
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Posiciones unitSize
15101637 Blanco 24 cada uno
10208902 Blanco 60 cada uno
2 options
Código de producto. 15101637
Marca: Buerkle™ 96350041
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Universal test tube rack with retention system. Allows all test tubes to be emptied simultaneously. Suitable for test tubes in most standard diameters. Alphanumerically marked positions for specific identification of samples. Test tube rack with 24 storing positions without retention system.
  • PP, coloured, shatterproof
  • Steam sterilisable up to +121°C
  • Dimensions: 246 x 104 x 64 mm∣
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Blanco
Admite Tubes (25 mm)
Material Polypropylene
Posiciones 24
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 246 x 104 x 64 mm
Anchura (imperial) 4,09 in
Diámetro de la abertura (métrico) 25 mm
Tipo de producto Test Tube Rack
Anchura (métrico) 104 mm