Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gradilla para tubos de ensayo de polipropileno
Código de producto. 12368159 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Tubos (18 a 20 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
12368159 Tubos (18 a 20 mm) cada uno
1 options
Código de producto. 12368159
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ H189230000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estas gradillas de polietileno incluyen 5 patillas para secar los tubos al revés
  • Orificios de 20,6 mm de diámetro para tubos de 16 a 20 mm
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Tubos (18 a 20 mm)
Material Polietileno
Posiciones 5 y 12
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo de 16 a 20 mm
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20,3 x 10,2 x 5,7cm
Longitud (métrico) 20,3 cm
Diámetro de la abertura (métrico) 20 mm
Tipo de producto Gradilla para tubos con patillas de secado
Altura (métrico) 5,7 cm
matriz, red, conjunto 2 x 6
Anchura (métrico) 10,2 cm