Descripción
- Estructura de polipropileno
- Sumergible
- Funciona bien en baños de agua
- Se pueden apilar gradillas vacías
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121°C (250°F).
Nota: No lo utilice con nitrógeno líquido
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Admite | Tubos (16 mm) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 30 |
| Para utilizar con (equipo) | Para tubos de ensayo de 13 a 16 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Dimensiones (L x An) | 12,8 x 10,5cm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 12,8 x 10,5 x 7,2cm |
| Longitud (métrico) | 12,8 cm |
| Mostrar más |