Learn More
Socorex™ Jeringas de polipropileno
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,75 ml
3,75 mL
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 3,75 mL |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 100 por unidad |
| Tipo de producto | Jeringa |
| Material | Polipropileno |