Learn More
BRAND™ Conectores de tubos rectos de polipropileno translúcido
Código de producto. p-8000583 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
47 mm
55 mm
57 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud global (métrico) unitSize
11833970 55 mm 10 PCS
11894140 47 mm 10 PCS
10737391 57 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11833970 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 152710
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno translúcido. Los conectores de tubos rectos de polipropileno translúcido BRAND™ son estriados para adaptarse a una gran variedad de diámetros de tubos.
  • Fabricados con polipropileno translúcido
  • Estriados para adaptarse a una variedad de diámetros de tubos
  • Forma recta
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave
Material Polipropileno
Longitud global (métrico) 55 mm
Para utilizar con Tubos con DI de 6 a 10 mm
Cantidad de embalaje 10 Paq.
Forma Recto
Color Translúcido
Tipo de producto Conector recto de tubos