Learn More
BRAND™ Adaptador para tubos rectos de polipropileno
Código de producto. p-6858076 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Para utilizar con:
DI de 3 a 5 mm y DI de 6 a 10 mm
DI de 6 a 10 mm y DI de 9 a 13 mm
De 3 a 5 mm de DI y de 9 a 13 mm de DI
Longitud global (métrico):
55 mm
59 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. 11858321
Marca: BRAND™ 152605
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno. Los adaptadores de tubos rectos BRAND™ conectan tubos de diferentes diámetros.
  • Fabricados con polipropileno
  • Conectan tubos de diferentes diámetros
  • Translúcido
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud global (métrico) 55 mm
Para utilizar con DI de 3 a 5 mm y DI de 6 a 10 mm
Para utilizar con (aplicación) Conectan tubos de diferentes diámetros internos
Cantidad de embalaje 10 Paq.
Forma Recto
Color Translúcido