Learn More
Gosselin™ Recipientes de polipropileno rectos para muestras
Descripción
- Polipropileno (PP) transparente y resistente a roturas
- Disponibles en diferentes tamaños y cantidades
- Tapones de rosca codificados por colores
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente para muestras |
| Closure Included | No |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Recto |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 40 mL |
| Color | Transparente |
| Etiqueta | Sin etiqueta |
| N.º por caja | 1200/cajas |
| N.° por paquete | 1200/paq. |