Learn More
Conector recto de polipropileno Azlon™ para tubos
Código de producto. 12751665
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Tubos de 10 a 15 mm de diámetro interior
Tubos de 4 a 7 y de 10 a 15 mm de DI
Tubos de 4 a 7 y de 7 a 12 mm de diámetro interior
Tubos de 4 a 7 mm de DI
Tubos de 7 a 12 y de 10 a 15 mm de DI
Tubos de 7 a 12 mm de DI
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con unitSize
12751665 Tubos de 4 a 7 y de 10 a 15 mm de DI paquete de 10
10227574 Tubos de 10 a 15 mm de diámetro interior paquete de 10
10712807 Tubos de 4 a 7 y de 7 a 12 mm de diámetro interior paquete de 10
10772227 Tubos de 4 a 7 mm de DI paquete de 10
10155274 Tubos de 7 a 12 y de 10 a 15 mm de DI paquete de 10
10044524 Tubos de 7 a 12 mm de DI paquete de 10
6 options
Código de producto. 12751665
Marca: Azlon CWH606
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Conecte tubos de tamaños equivalentes o similares con un conector de patrón recto. El conector recto de polipropileno Azlon™ para tubos se puede esterilizar en autoclave.
  • Conectores de tubos de patrón recto en polipropileno blanco
  • Para conectar tubos de tamaños similares o diferentes
  • Los brazos cónicos son rígidos con escalones para proporcionar un agarre firme
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C con buena resistencia química
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Material Polipropileno
Para utilizar con Tubos de 4 a 7 y de 10 a 15 mm de DI
Forma Recto
Color Blanco
Max. Operating Temperature (Metric) 121°C
Tipo de producto Connector