Learn More
Conector recto de polipropileno Azlon™ para tubos
Descripción
- Conectores de tubos de patrón recto en polipropileno blanco
- Para conectar tubos de tamaños similares o diferentes
- Los brazos cónicos son rígidos con escalones para proporcionar un agarre firme
- Esterilizable en autoclave a 121 °C con buena resistencia química
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Tubos de 10 a 15 mm de diámetro interior |
| Forma | Recto |
| Color | Blanco |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 121°C |
| Tipo de producto | Connector |