Learn More
Masterflex™ Conectores reductores dentados rectos de polipropileno natural
Código de producto. p-8654011
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Tubos con DI 1/2 × 3/8 pulg
Tubos con DI 3/8 × 1/4 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con unitSize
12128721 Tubos con DI 1/2 × 3/8 pulg paquete de 10
12200439 Tubos con DI 3/8 × 1/4 pulg cada uno
2 options
Código de producto. 12128721
Marca: Masterflex™ 4061012
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Construya trayectorias de líquido en el laboratorio de forma rápida y sencilla con estos conectores reductores dentados, ideales para aplicaciones de baja presión.
  • Resistente a productos químicos
  • No hay fugas, restricciones de flujo ni tiempo de inactividad costoso
  • Deslice los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello seguro
  • Escala de temperatura de − 13° a + 66 °C
Especificaciones
Material Polipropileno
Para utilizar con Tubos con DI 1/2 × 3/8 pulg
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -13 °C
Cantidad de embalaje 10 Paq.
Tamaño de puerto Orificio de 1/4 pulg.; de 2 a 9/16 x 11/16 pulg
Método de esterilización Óxido de etileno y gamma
Forma Recto
Color Natural
Max. Operating Temperature (Metric) de 66 °C
Tipo de producto Racor dentado